Learn More
MedChemExpress Bergapten
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecolare | 216.19 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 484-20-8 |
| Product Type | Natural Products |
| Purezza | 99.77% |
| Solubilità | DMSO : 20 mg/mL (92.51 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.46 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinonimo | 5-Methoxypsoralen |
| Bersaglio | Cytochrome P450∣Autophagy |
| Vedi altri risultati |