Learn More
MedChemExpress Bergenin
Codice prodotto. 16418828
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16418828 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16418828 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0017
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Bergenin is a cytoprotective and antioxidative polyphenol found in many medicinal plants. Bergenin has a wide spectrum activities such as hepatoprotective, antiinflammatory, immunomodulatory, antitumor, antiviral, and antifungal properties.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 328.27 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 477-90-7
Product Type Natural Products
Purezza 99.63%
Solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (304.63 mM)
Sinonimo Cuscutin
Bersaglio Autophagy∣Apoptosis∣Bacterial∣Fungal∣Virus Protease