Learn More
MedChemExpress Bergenin
Codice prodotto. 16471268
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16471268 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16471268 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0017
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Bergenin is a cytoprotective and antioxidative polyphenol found in many medicinal plants. Bergenin has a wide spectrum activities such as hepatoprotective, antiinflammatory, immunomodulatory, antitumor, antiviral, and antifungal properties.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 328.27 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 477-90-7
Product Type Natural Products
Purezza 99.63%
Solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (304.63 mM)
Sinonimo Cuscutin
Bersaglio Autophagy∣Apoptosis∣Bacterial∣Fungal∣Virus Protease
Quantità 5 mg