Learn More
Bergenin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bergenin |
| CAS | 477-90-7 |
| Formula molecolare | C14 H16 O9 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | (2R,3S,4S,4aR,10bS)-3,4,4a,10b-Tetrahydro-3,4,8,10-tetrahydroxy-2-(hydroxymethyl)-9-methoxy-pyrano[3,2-c][2]benzopyran-6(2H)-one, 4-Methoxy-2-[tetrahydro-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)pyran-2-yl]-α-resorcylic Acid δ-Lactone, Ai Cha Su, Ardisic Acid B, Bergenit, Corylopsin, Cuscutin, NSC 661749, Peltophorin, Vakerin |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H16O9/c1-21-11-5(16)2-4-7(9(11)18)12-13(23-14(4)20)10(19)8(17)6(3-15)22-12/h2,6,8,10,12-13,15-19H,3H2,1H3/t6-,8-,10+,12+,13-/m1/s1 |
| SMILES | COc1c(O)cc2C(=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]3c2c1O |
| IUPAC Name | (2R,3S,4S,4aR,10bS)-3,4,8,10-tetrahydroxy-2-(hydroxymethyl)-9-methoxy-3,4,4a,10b-tetrahydro-2H-pyrano[3,2-c]isochromen-6-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 328.27 |
| Peso formulazione | 328.0794 |