Learn More
Berilium solution for ICP 10g/L HNO3/HF matrix, Fisher chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Bottle |
| Nomi componenti o analita | Be |
| Concentrazione | 10±0.2 g/L |
| Tipo | Mass Spectrometry Standard |
| Elemento | Be |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid/Hydrogen Fluoride |
| Quantità | 100 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Single-element Standard Solution for ICP. Beryllium (Be) 10000mg/l in HNO3 5%,HF 1%
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H350-Può provocare il cancro.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P361+P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .