Learn More
Berilium solution for ICP 1g/L HNO3/HF matrix, Fisher chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Bottle |
| Nomi componenti o analita | Be |
| Concentrazione | 1±0.002 g/L |
| Tipo | Mass Spectrometry Standard |
| Elemento | Be |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid/Hydrogen Fluoride |
| Quantità | 500 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Single-element Standard Solution for ICP. Beryllium (Be) 1000mg/l in HNO3 2%,HF 0.5%
- Pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H350-Può provocare il cancro.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .