Learn More
Berkshire™ BCR™ Large Mop Head Frame
Codice prodotto. 17856914 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Autoclavabile:
Sterilizzabile in autoclave
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Autoclavabile Dimensione della confezione
17856914 Sterilizzabile in autoclave Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17856914 Fornitore Berkshire™ N. del fornitore BCR.MOP4.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.80€
    166.84€ / pezzi 1
    Risparmia 38.96€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Clean floors, walls, and critical surfaces with the BCR™ Mop 4 Large Flat Mop Frame. Its lightweight anodized aluminum construction is autoclavable, and plastic eyes enable quick wiper attachment for efficient ISO Class 3 to 8 cleaning.
  • Stainless steel springs or plastic eyes hold multiple mop wipers in place and are very easy to operate
  • Bottom of the mop is smooth and has no lines or grooves where bacteria or other contamination can settle
  • Clean, light and durable
  • High quality anodized aluminum
  • Autoclavable (plastic eyes are not autoclavable)
  • Plastic eyes for wiper attachment
Specifica
Dimensions 3.5 x 23 in. (9 x 58 cm)
Product Type Mop Head Frame
Tipo di testa Flat
Colore Gray
Lunghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 9 cm
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Larghezza (sistema metrico) 58 cm
Larghezza (sistema imperiale) 23 in.
Size 3.5 x 23 in. (9 x 58 cm)
Monouso Reusable
Quantità 1 Ea.
Da utilizzare con (apparecchiatura) BCR Flat Mop System
Da utilizzare con (applicazione) ISO Class 3 to 7 Floors, Walls/Ceilings, Wet or Dry Cleanroom Wiping
Certificazione/Conformità ISO Class 3 to 7, Cleanroom Class 1 to 10,000
Color-coded No
Materiale Aluminum