Learn More
Berkshire™ Durx™ 670 Cleanroom Wipers
Codice prodotto. 15777187 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm)
7 x 8 in. (17.7 x 25.4 cm)
Quantità confezione:
1200/Pk.
150/Pk.
300/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12000
pezzi 150
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Quantità confezione unitSize
15777187 4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm) 1200/Pk. pezzi 12000
15530432 12 x 12 in. 150/Pk. pezzi 150
16824621 4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm) 300/Pk. Pezzo
18828580 7 x 8 in. (17.7 x 25.4 cm) 300/Pk. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15777187 Fornitore Berkshire™ N. del fornitore DR670.0404.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.55€
    464.51€ / pezzi 12000
    Risparmia 51.04€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For ISO Class 5 to 8 (100 to 100000) Cleanroom Class applications
  • Made from mechanically hydroentangled 55% cellulose/45% polyester; no secondary binders
  • Steam autoclavable for use in aseptic areas
  • Work well with IPA and other solvents
  • Smooth, highly sorbent and durable; general-purpose wiper
  • Low tendency to shed particles; low extractables
  • Also available as wafer separators for horizontal wafer stacking
Order Info
Basis weight: 67.6g/m2
Specifica
Product Type Cleanroom Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema metrico) 10 cm
Materiale Polyester Cellulose
Compatibilità Common cleaning and disinfecting solutions
Autoclavabile Autoclavable
Peso base 67.6
Certificazione/Conformità RoHS 2002/05, REACH, USP
Colore White
Struttura Nonwoven
Dimensioni (L x P) 4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm)
Da utilizzare con (applicazione) For use in ISO Class 5 and higher cleanroom environments, general purpose wiping and polishing of surface areas, including optics
Da utilizzare con (apparecchiatura) For aerospace, defense electronics, food processing, computer assembly and semiconductor, circuit board, pharmaceutical and biomedical device manufacturing
Quantità confezione 1200/Pk.