Learn More
Berkshire™ Lensx™ 90 Wipers
Codice prodotto. 15739098 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
6 x 4 in. (15.2 x 10.2 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 24
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
15739098 6 x 4 in. (15.2 x 10.2 cm) pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15739098 Fornitore Berkshire™ N. del fornitore LN90.0406.24
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For ISO Class 7 (Class 10,000) applications
  • Made of nonwoven 70% rayon and 30% manila hemp
  • Nonabrasive; designed for cleaning delicate lenses, optics, lasers
  • Works well with IPA and other solvents
  • Contain no leachable resins or binders
  • 100% biodegradeable
Order Info
Basis weight: 9.35g/m2.
Compliance
Meets A-A-50177, Type 1, Class 1 for Lightweight Lens Paper.
Specifica
Product Type Cleanroom Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6 pollici
Larghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Materiale Rayon, Manila Hemp
Compatibilità IPA and other solvents
Peso base 9.2
Certificazione/Conformità RoHS 2002/05, REACH
Dimensioni (L x P) 6 x 4 in. (15.2 x 10.2 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning optical and other sensitive surfaces, low linting work surface material