Learn More
Berkshire™ SatPax™ 3000 Presaturated Specialty Wipers
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12837153 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Soluzione di saturazione:
70% IPA/30% DI
Dimensione della confezione:
pezzi 30
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Soluzione di saturazione Dimensione della confezione
12837153 70% IPA/30% DI pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12837153 Fornitore Berkshire™ N. del fornitore SPX3000.001.12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.90€
    43.50€ / pezzi 30
    Risparmia 16.40€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-02-2027
For use in ISO Class 3 to 5 and higher cleanroom environments
  • Knitted polyester wipers resolve safety issues associated with storing, mixing and dispensing solvents; also improve the cleaning process
  • Patented sealed edge process for reduced fiber contamination
  • Presaturated with consistent IPA/DI Water concentrations and saturation
Order Info
Measure 9 x 9 (23 x 23cm). Available 30 J-folded sheets per resealable flexible pouch.
Specifica
Product Type Pre-saturated IPA Wiper
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22.86 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 22.86 cm
Materiale Polyester Knit
Peso base 145
Certificazione/Conformità RoHS, REACH
Bordi Sealed
Dimensioni (L x P) 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) For use in ISO Class 3 to 5 and higher cleanroom environments, for use in wet cleaning of critical surfaces where control of flammable solvents and flammable solvent concentrations is required
Strato 2-ply
Soluzione di saturazione 70% IPA/30% DI
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SatPax 70% IPA / 30% DI H2O
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropyl alcohol