Learn More
Berkshire™ Panni Super Polx™ 1200
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12807153 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm)
9 x 9 pollici (22.86 x 22.86 cm)
Quantità confezione:
150/confezione
600/Pk.
75 (Bulk)
Dimensione della confezione:
pezzi 12000
pezzi 150
pezzi 75
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Quantità confezione Dimensione della confezione
12807153 9 x 9 pollici (22.86 x 22.86 cm) 150/confezione pezzi 150
12796035 4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm) 600/Pk. pezzi 12000
12817153 12 x 12 in. 75 (Bulk) pezzi 75
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12807153 Fornitore Berkshire™ N. del fornitore S1200.0909.8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    84.83€ / pezzi 150
    Risparmia 28.17€
    24% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For ISO Class 4 (Class 10) applications
  • Knitted with the highest quality 100% continuous-filament polyester
  • Works well with IPA, acetone, and other solvents
  • Chemical resistant with low ion generation
  • Durable for abrasive wiping
  • soft hand and edge for sensitive surfaces
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 (Class 10) cleanroom environment
Order Info
Basis weight: 145g/m2.
† Bulk packaging.
Specifica
Product Type Panni per camere bianche Super Polx™ 1200
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22.86 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 22.86 cm
Materiale Maglia di poliestere
Compatibilità IPA, acetone e altri solventi
Peso base 151
Certificazione/Conformità RoHS 2002/05, REACH
Bordi Taglio da coltello
Dimensioni (L x P) 9 x 9 pollici (22.86 x 22.86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Per uso in camere bianche classe ISO 4 e superiori, pulizia di dispositivi medicali, applicazione e rimozione di soluzioni di pulizia e disinfettanti
Quantità confezione 150/confezione
Sterilità Non sterile