Learn More
Uvex™ Bermuda Trousers 7426-Midnight Navy
The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure.
75.70€
Specifica
Sesso | Men's |
---|---|
Colore | Blue |
Tipo di chiusura | Buttons; Zipper |
Monouso | No |
Spessore | appro x 0.245 g/m² |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17207051
|
Uvex™
8970615 |
64 |
75.70€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
17217051
|
Uvex™
8970616 |
66 |
75.70€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
17247041
|
Uvex™
8970605 |
44 |
75.70€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
17257041
|
Uvex™
8970610 |
54 |
75.70€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
17267041
|
Uvex™
8970611 |
56 |
75.70€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
17277041
|
Uvex™
8970612 |
58 |
75.70€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
17287041
|
Uvex™
8970613 |
60 |
75.70€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
17297041
|
Uvex™
8970614 |
62 |
75.70€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Descrizione
- Material: 60% cotton, 40% polyester ca. 310 g/m², twill weave
- This is an optimized trousers on physiological points of view with anatomically placed stretch inserts and contrasting colored inserts cater for permanent well-being and ease of movement.
- Width-adjustable elastic for an optimal fit, many different pockets do offer enough storage space - stretch inserts in the knee area for more ease of movement
- Sporty alignment of style, suitable for industrial laundering
- Öko-Tex Standard 100
- Sizes: 42 - 64, 90 - 110
- Care instructions: 95°C washable, chlorinate impossible, ironing: II points, dry cleaning: P, tumble dryer: I point, suitable for industrial laundering
Specifica
Men's | |
Buttons; Zipper | |
appro x 0.245 g/m² |
Blue | |
No |