Learn More
Beryllium foil, 0.25mm (0.01 in.) thick, 99.4% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11371148
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11371148 25 x 25 mm 25mm
11345739 50 x 50 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11371148 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010106.FF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-41-7
Formula molecolare Be
Molecular Weight (g/mol) 9.01
Numero MDL MFCD00134032
InChI Key ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
IUPAC Name beryllium
SMILES [Be]
Specifica
Materiale o nome chimico Beryllium foil
Nota nome 0.25mm (0.01 in.) thick, Vacuum tight
Quantità 25 x 25 mm
Odore Odorless
Peso ≈0.29g/25x25mm
Forma Foil
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.4%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Beryllium foil
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P320-Trattamento specifico urgente (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..