Learn More
Beryllium Organometallic Standards, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 11985174 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11985174 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11985174 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore ORGBE82Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.27€
    76.71€ / 50g
    Risparmia 9.56€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Be1000μg/g
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Beryllium Oil Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS 7440-41-7, 64742-65-0
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS max % 0.1, 99.9
Forma fisica Solid
Formula molecolare Be
Numero MDL MFCD00134032
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Be]
IUPAC Name beryllium
Solvent or Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Molecular Weight (g/mol) 9.01
PubChem CID 5460467
Quantità 50 g
ChEBI CHEBI:33783
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1000 ug/g Berillium in Base Oil 75
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: beryllium
Product intended for laboratory use only