Learn More
Beryllium oxide, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11363637
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11363637 5 g 5g
11353637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11363637 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 035480.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Beryllium oxide is used in rocket engines. It is also used as a structural ceramic for high-performance microwave devices, vacuum tubes, magnetrons, and gas lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1304-56-9
Formula molecolare BeO
Molecular Weight (g/mol) 25.01
Numero MDL MFCD00003457
InChI Key LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo beryllium oxide, beryllia, bromellete, thermalox, beryllium monoxide, natural bromellite, thermalox 995, ccris 83, beryllium oxide beryllium and beryllium compounds
PubChem CID 14775
ChEBI CHEBI:62842
IUPAC Name oxoberyllium
SMILES [Be]=O
Specifica
Punti di ebollizione 4300°C
Materiale o nome chimico Beryllium oxide
Punto di fusione 2575°C
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1566
Indice di Merck 14,1172
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 25.01
Percent Purity 99.95%
Odore Odorless
Densità 3.01 g/mL
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.