Learn More
Beryllium solution for ICP/MS 100mg/L HNO3 matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12957253 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12957253 100 mL 100mL
12947253 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12957253 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S 407 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    127.08€ / 100mL
    Risparmia 6.92€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 7697-37-2
Formula molecolare HNO3
Molecular Weight (g/mol) 63.01
Numero MDL MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC Name acido nitrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Beryllium
Imballaggio Bottle
Concentrazione 100 mg/L
Solvent or Matrix Nitric Acid
Quantità 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Single-element Standard Solution for ICP. (ICP & ICP-MS). Beryllium (Be) 100mg/l in HNO3 2%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .