Learn More
Beryllium Standard: Be @ 10 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Descrizione
Beryllium Standard: Be @ 10 μg/mL in 2% HNO3
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Beryllium |
| CAS | 7440-41-7 |
| Metodi | ICP/ICP-MS |
| Nomi componenti o analita | Beryllium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Be |
| Concentrazione | 10 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Glucinium, Beryllium dust, Beryllium metal, Beryllium powder |
| InChI Formula | InChI=1S/Be |
| Vedi altri risultati |