Learn More
Beryllium Standard: Be @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Codice prodotto. 30041170
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
200 g
Dimensione della confezione:
200g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30041170 50 g 50g
30040639 200 g 200g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30041170 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGOBE100050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Beryllium Standard: Be @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Beryllium
CAS 7440-41-7
Metodi ICP/XRF/RDE
Nomi componenti o analita Beryllium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Be
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Glucinium, Beryllium dust, Beryllium metal, Beryllium powder
InChI Formula InChI=1S/Be
SMILES [Be]
IUPAC Name beryllium
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molecular Weight (g/mol) 9.012
Quantità 50 g
Peso formulazione 9.012 g/mol