Learn More
Beryllium Standard: Be @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17957499
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17957499 100 mL 100mL
17948249 250 mL 250mL
17938979 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 17957499 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGTBEN100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Beryllium Standard: Be @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Beryllium
CAS 7440-41-7
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Beryllium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Be
Concentrazione 10000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Glucinium, Beryllium dust, Beryllium metal, Beryllium powder
InChI Formula InChI=1S/Be
SMILES [Be]
IUPAC Name beryllium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 9.012
Quantità 100 mL
Peso formulazione 9.012 g/mol