Learn More
Beryllium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 15265906 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 mL
Dimensione della confezione:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15265906 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15265906 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore CLBE21BY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.93€
    104.44€ / 125mL
    Risparmia 25.49€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Beryllium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade
Nota nome ICP/MS
CAS 7440-41-7, 7697-37-2, 7732-18-5
CAS max % 0.0, 2.0, 100.0
Nomi componenti o analita Beryllium Standard
Forma fisica Fluid
Formula molecolare Be
Numero MDL MFCD00134032
InChI Key ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Be]
Elemento Beryllium Standard
IUPAC Name beryllium
Solvent or Matrix 2% HNO3
Molecular Weight (g/mol) 9.01
PubChem CID 5460467
Quantità 125 mL
ChEBI CHEBI:33783
Grado Claritas PPT
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1mg/L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1 µg/mL Beryllium
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid