Learn More
Beryllium Sulfate Tetrahydrate, Purum p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™
Codice prodotto. 15601410 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15601410 25 g Flacone in polietilene 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15601410 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 1427025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Beryllium Sulfate Tetrahydrate
Punto di fusione 550°C to 600°C
CAS 7787-56-6
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Formula molecolare BeH8O8S
Formula lineare BeSO4 · 4H2O
Numero MDL MFCD00149156
Numero UN UN1566
Sinonimo beryllium sulfate tetrahydrate, ccris 85, beryllium sulphate tetrahydrate, beryllium monosulfate tetrahydrate, unii-2tyk3lf8zn, beryllium sulfate, tetrahydrate 1:1:4, 2tyk3lf8zn, sulfuric acid, beryllium salt 1:1 , tetrahydrate, beryllium sulfate tetrahydrate beryllium and beryllium compounds, dsstox_cid_4603
InChI Key DIMYTQPLZWDZFE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Be+2].O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name beryllium;sulfate;tetrahydrate
Molecular Weight (g/mol) 177.128
PubChem CID 62672
ChEBI CHEBI:53502
Peso formulazione 177.14g/mol
Percent Purity ≥99.0% (T)
Grado purum p.a.
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.713g/mL at 25°C