Learn More
Beryllium Thinfoil, 0.005mm (0.0002 in.) thick, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15416375
Cambia vista
Click to view available options
12.5x12.5mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15416375 12.5x12.5mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15416375 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041555.0T
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Beryllium Thinfoil
Nota nome 0.005mm (0.0002 in.) thick, Not certified pinhole free
CAS 7440-41-7
Quantità 12.5 x 12.5mm
Odore Odorless
Peso ≈0.0015g/12.5x12.5mm
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare Be
Numero MDL MFCD00134032
Sinonimo glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
InChI Key ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Be]
IUPAC Name beryllium
Molecular Weight (g/mol) 9.012
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Percent Purity 99.8%