Learn More
Beryllium Ultrathin foil, 1 micron thick, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15436345
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
12.5 x 12.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15436345 12.5 x 12.5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15436345 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040709.0T
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Alloy source, X-ray tube manufacture, neutron source
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Beryllium Ultrathin foil
CAS 7440-41-7
Quantità 12.5 x 12.5 mm
Odore Odorless
Dimensione particelle 1 Micron thick
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare Be
Numero MDL MFCD00134032
Sinonimo glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
InChI Key ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Be]
IUPAC Name beryllium
Molecular Weight (g/mol) 9.01
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Percent Purity 99.9%