Learn More
Beryllium wire, 0.125mm (0.005 in.) dia., annealed, 99.7% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11368988
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 cm
50 cm
1 m
Dimensione della confezione:
1m
25cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11368988 50 cm 50cm
11348988 25 cm 25cm
11358988 1 m 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11368988 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042471.BW
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-41-7
Formula molecolare Be
Molecular Weight (g/mol) 9.01
Numero MDL MFCD00134032
InChI Key ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
IUPAC Name beryllium
SMILES [Be]
Specifica
Materiale o nome chimico Beryllium wire
Nota nome 0.125mm (0.005 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Quantità 50 cm
Odore Odorless
Peso ≈0.023g/m
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.7%