Learn More
Thermo Scientific Chemicals BES sodium salt, 99%
Codice prodotto. 11935291 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11935291 500 g 500g
11925291 25 g 25g
11955291 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11935291 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 439035000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 66992-27-6 ∣ C6H14NO5S·Na ∣ 235.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66992-27-6
Formula molecolare C6H14NO5S·Na
Molecular Weight (g/mol) 235.24
InChI Key CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo bes sodium salt, sodium 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonate, n,n-bis 2-hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid sodium salt, sodium 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethane-1-sulfonate, ethanesulfonic acid, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-, monosodium salt, 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonic acid, sodium salt, bes na, bes sodium salt buffer, potassium c6h14no5s
PubChem CID 23671640
IUPAC Name sodium;2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulfonate
SMILES C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico BES sodium salt
Punto di fusione 155.6°C to 156.5°C
Colore White
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio 99%
Peso formulazione 235.24
Percent Purity 99%
Grado Ungraded
Identificativo prodotto
  • BES sodium salt