Learn More
SHOWA™ Guanti 874 Best™ Butyl II
Descrizione
- Butyl rubber
- High permeation resistance to gases and water vapors
- Unlined, rolled cuff
- Available in smooth or rough grip
- Unsupported
- Thin construction for better dexterity
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN 388 |
| Certifications/Compliance (Europe) | Cat III, CE 0299 |
| Colore | Nero |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Butyl |
| Size | 10 |
| Spessore (sistema imperiale) | 14 mil |
| Spessore (sistema metrico) | 0.35 mm |
| EN388 Standard | EN 388:0010X |
| EN ISO 374-1 | Type B |
| Vedi altri risultati |