Learn More
SHOWA™ Guanti 874 Best™ Butyl II
Codice prodotto. 13147943
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Grip Design:
Rough
Smooth
Dimensione della confezione:
1 paio
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Grip Design unitSize
13147943 11 Rough 1 paio
13117284 7 Rough 1 paio
13171824 8 Rough 1 paio
13127554 9 Rough 1 paio
11969628 9 Rough Pezzo
12980655 8 Smooth 1 paio
13141714 10 Smooth 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 13147943 Fornitore SHOWA™ N. del fornitore 87411XXL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Unsupported butyl chemical resistant gloves offer protection against highly corrosive acids, ketones, and esters.
  • Butyl rubber
  • High permeation resistance to gases and water vapors
  • Unlined, rolled cuff
  • Available in smooth or rough grip
  • Unsupported
  • Thin construction for better dexterity
Specifica
Certificazione/Conformità EN 388
Certifications/Compliance (Europe) Cat III, CE 0299
Colore Black
Latex Free
Materiale Butyl
Size 11
Spessore (sistema imperiale) 14 mil
Spessore (sistema metrico) 0.35 mm
EN388 Standard EN 388:0010X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES BIK
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Da utilizzare con (applicazione) Manufacturing, chemical handling, nerve agents, military, homeland security, hazmat
Stile polso guanto Rolled
Grip Design Rough
Rivestimento interno Unlined
Modello 874R-11
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 35.5 cm