Learn More
SHOWA™ Guanto monouso nitrile, per camere bianche
Guanto senza silicona per camera bianca, altamente resistente agli agenti chimici con elevata resistenza alla rottura e presa eccellente!
Marca: SHOWA™ C9905PFXL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.78300kg
Descrizione
Camera bianca classe 100 (ISO 5).
- Guanto in nitrile 100 % trattato in una camera bianca.
- Offre estremamente alte proprietà di emissione di particelle e ESD, proteggendo i semiconduttori e le merci deperibili.
- Il colore bianco è ideale per ambienti di camere bianche, di laboratorio e di trasformazione alimentare che richiedono severi standard di igiene industriale.
- I polpastrelli testurizzati offrono una presa migliore e una migliore distinzione tattile.
- Il disegno a polsino lungo garantisce la compatibilità con indumenti per camera bianca.
- Categoria III, approvata EN 374.
- Operazioni in camera bianca.
- Trasformazione dei prodotti alimentari.
- Fabbricazione di prodotti elettronici.
- Prodotti farmaceutici.
- Laboratori.
- Manipolazione di parti complesse.
- Applicazioni di verniciatura elettrostatica.
Specifica
ISO 5 | |
Class 100 | |
bianco | |
5 mil | |
Ambidextrous | |
Sì | |
Powder Free | |
5 mil | |
C9905PFXLW | |
12 in. |
EU Regulation 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016/Virus, EU Regulation 1935/2004 & 10/2011 | |
1.5 | |
polpastrelli testurizzati | |
0.12 mm | |
laboratorio & camera bianca | |
Nitrilo | |
Molto grande | |
0,12 mm | |
C9905PF | |
30 cm |