Learn More
SHOWA™ Guanti Viton™ e Viton II
Codice prodotto. 12980675
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
1 paio
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12980675 9 1 paio
12960675 7 1 paio
12970675 8 1 paio
10545742 10 1 paio
10187721 11 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12980675 Fornitore SHOWA™ N. del fornitore 89209L
Outlet Corner
Usa il codice promozionale 28080
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Chemical and acid resistant gloves are 12 in. long and provide resistance to highly corrosive acids. Butyl rubber coating is designed for handling aliphatic and aromatic hydrocarbons, such as Benzene, Toulene, and Xylene.
  • Forged with fluoroelastomer rubber
  • Butyl rubber coating
  • Hydrocarbon-resistant
  • Impermeable
  • Resistant to highly corrosive acids
  • Smooth surface grip allows for increased sensitivity and tactility
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) Cat III CE 0299, EN 420:2003+A1:2009
Colore Nero
Latex Free Sì
Materiale Viton, Butyl
Size 9
Spessore (sistema imperiale) 12 mil
Spessore (sistema metrico) 0.30 mm
EN388 Standard EN 388:1010X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES DFL
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Stile polso guanto Arrotolati
Grip Design Smooth
Rivestimento interno Unlined
Modello 892-09
Serie 892 Series
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm