missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
beta-2 Adrenergic R/ADRB2 Polyclonal antibody specifically detects beta-2 Adrenergic R/ADRB2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Specifica
Specifica
| Antigene | beta-2 Adrenergic R/ADRB2 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Formulazione | 1x PBS, pH 7.4 |
| Alias gene | ADRBR, adrenergic, beta-2-, receptor, surface, B2ARADRB2R, BAR, beta-2 adrenergic receptor, Beta-2 adrenoceptor, Beta-2 adrenoreceptor, BETA2AR, catecholamine receptor |
| Quantità | 1 Set |
| Status giuridico | RUO |
| Disciplina di ricerca | Asthma, GPCR, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?