Learn More
beta 2-Microglobulin Antibody (883005), Biotin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18621175 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18621175 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18621175 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB82481B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
beta 2-Microglobulin Monoclonal specifically detects beta 2-Microglobulin in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene beta 2-Microglobulin
Applicazioni CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 883005
Coniugato Biotin
Diluizione Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulazione PBS
Alias gene beta chain of MHC class I molecules, beta-2-microglobin, beta-2-microglobulin
Specie ospite Mouse
Immunogeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human beta 2-Microglobulin, Met1-Met119, Accession # P61769
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 567
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus