missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta 2-Microglobulin Antibody (B2M/1118), HRP, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18656645 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18656645 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18656645 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP247702H

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

beta 2-Microglobulin Monoclonal antibody specifically detects beta 2-Microglobulin in Human, Primate samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow (Cell Surface), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene beta 2-Microglobulin
Applicazioni Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone B2M/1118
Coniugato HRP
Formulazione PBS
Alias gene beta chain of MHC class I molecules, beta-2-microglobin, beta-2-microglobulin
Specie ospite Mouse
Immunogeno Full length recombinant human beta 2-Microglobulin protein (Uniprot: P61769)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 567
Target Species Human, Primate
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.