Learn More
beta 2-Microglobulin Antibody Pair, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18364867 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Set
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18364867 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18364867 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore H00000567AP41
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antibody Pair
beta 2-Microglobulin Monoclonal antibody specifically detects beta 2-Microglobulin in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene beta 2-Microglobulin
Applicazioni Sandwich ELISA
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Formulazione 1x PBS, pH 7.4
Alias gene beta chain of MHC class I molecules, beta-2-microglobin, beta-2-microglobulin
Quantità 1 Set
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 567
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.