Learn More
beta,3-Dinitrostyrene, 98%
Codice prodotto. 11398725
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398725 1 g 1g
11308735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398725 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12304.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 882-26-8 | C8H6N2O4 | 194.146 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 882-26-8
Formula molecolare C8H6N2O4
Molecular Weight (g/mol) 194.146
Numero MDL MFCD00052063
InChI Key YOEGXQQUPVDQEE-SNAWJCMRSA-N
Sinonimo beta,3-dinitrostyrene, 1-nitro-3-2-nitrovinyl benzene, m,.beta.-dinitrostyrene, trans-m,beta-dinitrostyrene, m-2-nitrovinyl nitrobenzene, 3-nitro-b-nitrostyrene, styrene, m,beta-dinitro-, e, benzene, 1-nitro-3-2-nitroethenyl, 1-nitro-2-m-nitrophenyl ethylene, 1-nitro-3-e-2-nitroethenyl benzene
PubChem CID 5355017
IUPAC Name 1-nitro-3-[(E)-2-nitroethenyl]benzene
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C=C[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico beta,3-Dinitrostyrene
Punto di fusione 125°C to 127°C
Quantità 1 g
Beilstein 2051290
Peso formulazione 194.15
Percent Purity 98%