missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-Actin Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18711224 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 mg
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18711224 0.025 mg 25µg
18748763 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18711224 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NB10056874SS

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

beta-Actin Polyclonal specifically detects beta-Actin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Chinese Hamster, Invertebrate samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene beta-Actin
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1.0 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 0.25-1 ug/ml, Simple Western 1:12.5, Immunohistochemistry reported in scientific literature (PMID 27371029), Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 10 ug/mL, KnockDown Validated reported in scientific literature (PMID 31835509)
Formulazione PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias gene ACTB, actin, beta, actin, cytoplasmic 1, B-Actin, Beta Actin, beta cytoskeletal actin, Beta-actin, BRWS1, I(2)-Actin, PS1TP5-binding protein 1, PS1TP5BP1
Simboli geni ACTB
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Amino acids 2-16 (CDDDIAALVIDNGSG) of actin protein were used as the immunogen sequence for this beta-Actin Antibody.
Peso molecolare dell'antigene 42 kDa
Metodo di purificazione Protein G purified
Quantità 0.025 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Extracellular Matrix, Loading Controls, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 60
Test di specificità The NCBI accession number for actin is AAA51567. This can not be used to test heart or muscle lysate loading.
Target Species Human, Mouse, Rat, Pig, Invertebrate
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.