missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
beta-Actin Monoclonal specifically detects beta-Actin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Feline, Fish, Guinea Pig, Hamster, Leech, Mammal, Primate, Rabbit, Sheep, Squirrel, Turkey, Zebrafish, Drosophila (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP), Knockout Validated, Knockdown Validated.
Specifica
Specifica
| Alias gene | ACTB, actin, beta, actin, cytoplasmic 1, anti-beta actin, B-Actin, Beta Actin, beta actin (ac-15), beta cytoskeletal actin, Beta-actin, beta-actin ac 15, beta-actin ac15, beta-actin ac-15, BRWS1, I(2)-Actin, PS1TP5-binding protein 1, PS1TP5BP1 |
| Simboli geni | ACTB |
| Peso molecolare dell'antigene | 42 kDa |
| Metodo di purificazione | Unpurified |
| Target Species | Pig, Mammalia, Primate, Rabbit, Sheep, Squirrel, Turkey, Zebrafish, Drosophila (Negative) |
| Content And Storage | Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forma | Ascites |
| Isotype | IgG1 |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?