missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
beta-Actin Polyclonal specifically detects beta-Actin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Avian, Bovine, Chinese Hamster, Fish, Primate, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Proximity Ligation Assay, Enzyme Immunoassay, Block/Neutralize.
Specifica
Specifica
| Antigene | beta-Actin |
| Applicazioni | Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Specie ospite | Rabbit |
| Quantità | 0.025 mL |
| Target Species | Pig |
| Isotype | IgG |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?