Learn More
Beta-(Benzylamino)propionitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | beta-(Benzylamino)propionitrile |
| CAS | 706-03-6 |
| Formula molecolare | C10H12N2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | (2-Cyanoethyl)(phenylmethyl)amine, 3-(Benzylamino)propanenitrile, 3-(Benzylamino)propionitrile, 3-[(Phenylmethyl)amino]propanenitrile, Benzyl(2-cyanoethyl)amine, N-(2-Cyanoethyl)benzylamine, N-Benzyl-2-cyanoethylamine, 3-(Benzylamino)propionitrile |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12N2/c11-7-4-8-12-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,12H,4,8-9H2 |
| SMILES | N#CCCNCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | 3-(benzylamino)propanenitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 160.22 |
| Peso formulazione | 160.1 |