Learn More
Beta-Carotene, TRC
Codice prodotto. 17988594
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17988594 25 mg 25mg
17919374 10 mg 10mg
17918334 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17988594 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC18425025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7235-40-7
Formula molecolare C40 H56
Molecular Weight (g/mol) 536.87
Sinonimo β-Carotene, all-trans- (8CI), (all-E)-1,1'-(3,7,12,16-Tetramethyl-1,3,5,7,9,11,13,15,17-octadecanonaene-1,18-diyl)bis[2,6,6-trimethylcyclohexene], BetaVit, Betacarotene, C.I. 40800, C.I. Food Orange 5, Carofertin, Carotaben, Caroten Base 35468, Carotene Base 80, Carotene Base 80S, Carotene Base 80SV, CoroCare, Cyclohexene, 1,1'-(3,7,12,16-tetramethyl-1,3,5,7,9,11,13,15,17-octadecanonaene-1,18-diyl)bis[2,6,6-trimethyl-, (all-E)-, Food Orange 5, KPMK, Lucaratin, Lucarotin, Lucarotin 10CWD/O, Lucarotin 20MCT, Lucarotin 30SUN, Lurotin, NSC 62794, Provatene, Provatenol, Rovimix β-carotene, Serlabo, Solatene, all-E-β-Carotene, all-trans-β-Carotene, β-Carotene
IUPAC Name 1,3,3-trimethyl-2-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-tetramethyl-18-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]cyclohexene
SMILES C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico beta-Carotene
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
Peso formulazione 536.4382