Learn More
beta-Caryophyllene 2000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30322221
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30322221 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30322221 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA11052980AL2000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico (-)-Trans-Caryophyllene
CAS 87-44-5
Nomi componenti o analita (-)-Trans-Caryophyllene
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H24
Concentrazione 2000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, (1R,4E,9S)-, Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, (E)-(1R,9S)-(-)- (8CI), Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, [1R-(1R*,4E,9S*)]-, (-)-(E)-Caryophyllene, (-)-Caryophyllene, (-)-E-Caryophyllene, (-)-trans-Caryophyllene, (-)-β-Caryophyllene, (1R,4E,9S)-4,11,11-Trimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene, (E)-Caryophyllene, Caryophyllene, Caryophyllene B, NSC 11906, l-Caryophyllene, trans-Caryophyllene, trans-β-Caryophyllene, β-Caryophyllen, β-Caryophyllene, β-Caryophyllene, (-)
InChI Formula InChI=1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
SMILES C\C\1=C/CCC(=C)[C@H]2CC(C)(C)[C@@H]2CC1
IUPAC Name (1R,4E,9S)-4,11,11-trimethyl-8-methylidenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 204.35
Quantità 1 mL
Peso formulazione 204.1878 g/mol