Learn More
Beta-Caryophyllinic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | beta-Caryophyllinic Acid |
| CAS | 957055-11-7 |
| Formula molecolare | C14H22O4 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | (1S,2R)-2-(2-Carboxyethyl)-3,3-dimethyl-γ-methylene-cyclobutanebutanoic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H22O4/c1-9(4-6-12(15)16)10-8-14(2,3)11(10)5-7-13(17)18/h10-11H,1,4-8H2,2-3H3,(H,15,16)(H,17,18)/t10-,11-/m1/s1 |
| SMILES | C=C([C@H]1CC(C)(C)[C@@H]1CCC(O)=O)CCC(O)=O |
| IUPAC Name | 4-[(1S,2R)-2-(2-carboxyethyl)-3,3-dimethylcyclobutyl]pent-4-enoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 254.32 |
| Peso formulazione | 254.1518 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?