Learn More
Beta-Caryophyllinic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | beta-Caryophyllinic Acid |
| CAS | 957055-11-7 |
| Formula molecolare | C14H22O4 |
| Quantità | 1 mg |
| Sinonimo | (1S,2R)-2-(2-Carboxyethyl)-3,3-dimethyl-γ-methylene-cyclobutanebutanoic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H22O4/c1-9(4-6-12(15)16)10-8-14(2,3)11(10)5-7-13(17)18/h10-11H,1,4-8H2,2-3H3,(H,15,16)(H,17,18)/t10-,11-/m1/s1 |
| SMILES | C=C([C@H]1CC(C)(C)[C@@H]1CCC(O)=O)CCC(O)=O |
| IUPAC Name | 4-[(1S,2R)-2-(2-carboxyethyl)-3,3-dimethylcyclobutyl]pent-4-enoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 254.32 |
| Peso formulazione | 254.1518 |