missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beta Catenin Mouse, Clone: CTNNB1/1507, enQuireBio™

Codice prodotto. 15969867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
20 μg
Dimensione della confezione:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15969867 20 μg 20µg
15979867 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15969867 Fornitore EnquireBio N. del fornitore 1499MSM7P0

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Specifica

Antigene Beta Catenin
Applicazioni Immunohistochemistry
Localizzazione cellulare Cell surface and cytoplasmic
Classificazione Monoclonal
Clone CTNNB1/1507
Concentrazione 200μg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N. accesso geni NP_001895
Simboli geni CTNNB1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant human full-length beta-Catenin (p120) protein fragment
Peso molecolare dell'antigene 92kDa
Controllo positivo HeLa or MCF-7 cells. Breast carcinoma
Metodo di purificazione Protein A/G Purified
Quantità 20 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1499
Content And Storage Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.