Learn More
Beta Catenin Mouse, Clone: CTNNB1/1507, enQuireBio™
Codice prodotto. 15979867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
20 μg
Dimensione della confezione:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15979867 100 μg 100µg
15969867 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15979867 Fornitore EnquireBio N. del fornitore 1499MSM7P1
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Mouse Monoclonal Antibody
Specifica
Antigene Beta Catenin
Applicazioni Immunohistochemistry
Localizzazione cellulare Cell surface and cytoplasmic
Classificazione Monoclonal
Clone CTNNB1/1507
Concentrazione 200μg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N. accesso geni NP_001895
Simboli geni CTNNB1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant human full-length beta-Catenin (p120) protein fragment
Peso molecolare dell'antigene 92kDa
Controllo positivo HeLa or MCF-7 cells. Breast carcinoma
Metodo di purificazione Protein A/G Purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1499
Content And Storage Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ