Learn More
Beta-D-Galactose Pentaacetate, TRC
Codice prodotto. 30179231
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
2.50g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30179231 25 g 25g
30179277 2.5 g 2.50g
30179331 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179231 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG15576525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4163-60-4
Formula molecolare C16H22O11
Molecular Weight (g/mol) 390.34
IUPAC Name (3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-yl)methyl acetate
SMILES CC(=O)OCC1OC(OC(=O)C)C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)C1OC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico beta-D-Galactose Pentaacetate
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3
Peso formulazione 390.1162