Learn More
Beta-Estradiol Precipitable by Digitonin. MP Biomedicals
Codice prodotto. 11498020 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11498020 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11498020 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210165601
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Beta-Estradiol
Nota nome Precipitable by Digitonin.
CAS 50-28-2
Formula molecolare C18H24O2
Quantità 1 g
Sinonimo estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
InChI Key VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
IUPAC Name (8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molecular Weight (g/mol) 272.388
PubChem CID 5757
ChEBI CHEBI:16469
Peso formulazione 272.4