missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Beta Galactosidase Detection Kit, Fluorometric, Cell-Based, 500 Tests
Descrizione
- Assay time: 30 min
- Detection method: Fluorescent
- Sensitivity: ≥ 0.3 mU/well
- Assay type: Cell-based
- Sample types: Suspension cells, Adherent cells
- Results type: Quantitative
- Applications: Enzyme activity assay
- Cited in: > 6 publications (8 citations)
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Detection Location | In-Cell Detection |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microplate Reader, Fluorescence Microscope |
| Formato | Kit |
| N. di reazioni | 500 Tests |
| Run Time | 30 min. |
| Substrato | Beta-galactosidase |
| Target Molecule | Beta-galactosidase |
| Metodo di rilevamento | Fluorescence |
| Tipo di campione | Suspension cells, Adherent cells |
| Quantità | 500 Tests |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?