Learn More
Beta-Geranyl Acetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Geranyl Acetate |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+ |
| Peso formulazione | 196.1463 |