Learn More
Beta-Glucogallin, TRC
Codice prodotto. 30137121
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137121 100 mg 100mg
30012748 25 mg 25mg
30005486 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137121 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG416000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13405-60-2
Formula molecolare C13H16O10
Molecular Weight (g/mol) 332.26
Sinonimo [[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]3,4,5-trihydroxybenzoate, 1-Galloyl-beta-D-glucose, 1-(3,4,5-Trihydroxybenzoate) beta-D-Glucopyranose;1-Gallate-beta-D-glucopyranose, 1-Gallate-beta-D-glucose, 1(beta)-O-Galloylglucose, 1-Galloyl-beta-glucose, 1-Galloylglucose, 1-O-Galloyl-beta-D-glucopyranose, 1-O-Galloyl-beta-D-glucose, D-Glucose 1-(3,4,5-trihydroxybenzoate), Gallotannin 1, beta-D-Glucogallin
IUPAC Name [(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl] 3,4,5-trihydroxybenzoate
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifications
Materiale o nome chimico beta-Glucogallin
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H16O10/c14-3-7-9(18)10(19)11(20)13(22-7)23-12(21)4-1-5(15)8(17)6(16)2-4/h1-2,7,9-11,13-20H,3H2/t7-,9-,10+,11-,13+/m1/s1
Peso formulazione 332.0743