Learn More
beta-Glycerol Phosphate Disodium Salt Pentahydrate, TRC
Codice prodotto. 30135464
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135464 100 g 100g
30008261 10 g 10g
30009650 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135464 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG598450100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13408-09-8
Formula molecolare C3 H7 O6 P . 2 Na
Molecular Weight (g/mol) 216.04
Sinonimo 1,2,3-Propanetriol, 2-(dihydrogen phosphate), sodium salt, hydrate (1:2:5) (ACI), 1,2,3-Propanetriol, 2-(dihydrogen phosphate), disodium salt, pentahydrate (9CI), Glycerol, 2-(dihydrogen phosphate), disodium salt, pentahydrate (8CI), Sodium β-glycerophosphate pentahydrate, Disodium 2-glycerophosphate pentahydrate, Disodium β-glycerin phosphate pentahydrate, Disodium β-glycerophosphate pentahydrate, Glycerol-2-phosphate disodium salt pentahydrate, β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate
IUPAC Name disodium;1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate
SMILES [Na+].[Na+].OCC(CO)OP(=O)([O-])[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico beta-Glycerol Phosphate Disodium Salt Pentahydrate
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C3H9O6P.2Na/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
Peso formulazione 215.9776